Learn More
Motic™ Panthera E2 Microscopio Biologico
Codice prodotto. 17649820
Cambia vista
Click to view available options
Potenza di ingrandimento:
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Potenza di ingrandimento Dimensione della confezione
17649820 40X, 100X, 400X Pezzo
17639820 40X, 100X, 400X, 1000X Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17649820 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1100104601122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00€
    1221.72€ / pezzi 1
    Risparmia 218.28€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Il microscopio Panthera E2 è progettato per soddisfare le esigenze dei laboratori accademici, ha un design intuitivo. Costruito con materiali di alta qualità e ingegneria precisa, con testa rotante a 360° concepita per essere riposto senza occupare troppo spazio.
Il Panthera E2 è uno strumento destinato alla didattica e al laboratorio semplice. Ha un tavolino meccanico senza cremagliera sporgente; la testa rotante a 360º è perfetta per riporre lo strumento in uno spazio compatto dopo l'uso. Gli obiettivi Plan UC di alta qualità e l'efficiente illuminazione a LED, con un consumo energetico molto basso, consentono a questo sistema di funzionare a batteria per diverse ore, rendendo il Panthera E2 un microscopio perfetto da usare sul campo. (Batteria non inclusa).
  • Testa trinoculare tipo Siedentopf, tubo inclinato a 25º, girevole a 360º, ruotabile a 180º (ripartitore ottico fisso 50:50)
  • Oculari a grande campo UC-WF10X/20 mm ad alto punto focale con regolazione diottrica su entrambi gli oculari e parafocali
  • Revolver quadruplo invertito
  • Indicatore di intensità luminosa LED
  • Sistema di messa a fuoco macro e micrometrica coassiale con regolazione della tensione
  • Tavolino meccanico con comandi coassiali ergonomici sul lato destro, sistema senza cremagliere sporgenti
  • Condensatore Abbe N.A. 0,90 con diaframma a iride e apertura per slider
  • Illuminazione a LED con controllo dell'intensità luminosa
  • Porta USB per l'alimentazione di videocamere
  • Alimentazione 100V-240 V (CE)
  • Cavo di alimentazione, chiave a brugola e coperchio di protezione
Specifica
Tipo di condensatore Focusable, Centerable Abbe Condenser N.A. 0.90/1.25 with Slot for Contrast Sliders
Tipo di display Eyepiece Only
Eyepiece Widefield N-WF10X/20mm with diopter adjustment on both
Head Style Siedentopf Trinocular, 360° Swiveling, 25° Inclined
Tipo di illuminazione Transmitted Illumination Fixed Koehler LED 1W with Intensity Control
Potenza di ingrandimento 40X, 100X, 400X
Modello Panthera E2 Trinocular 4X, 10X, 40X
Tipi di obiettivo CCIS Plan Achromatic Objectives UC PL 4X, 10X, 40X S
Product Line Panthera
Product Type Panthera E2 Upright Biological Trinocular Microscope
Design ottico Infinite
Distanza operativa 4X/0.10 (WD 30.5 mm), 10X/0.25 (WD 17.4 mm), 40X/0.65/S (WD 0.6 mm)
Peso (sistema metrico) 7.5 kg