Learn More
Pantoprazole N-Oxide, Mikromol™
Codice prodotto. 17912906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17912906 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17912906 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0099.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pantoprazole N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Materiale o nome chimico Pantoprazole N-Oxide
CAS 953787-60-5
Nomi componenti o analita Pantoprazole N-Oxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H15 F2 N3 O5 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Pantoprazole N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole
InChI Formula InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-21(22)12(14(13)25-2)8-27(23)16-19-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
SMILES COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
IUPAC Name 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxy-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
Molecular Weight (g/mol) 399.37
Quantità 100 mg
Peso formulazione 399.07 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.