Learn More
Pantoprazole N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30133077
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133077 50 mg 50mg
30005169 25 mg 25mg
17955015 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133077 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP18301050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 953787-60-5
Formula molecolare C16 H15 F2 N3 O5 S
Molecular Weight (g/mol) 399.37
Sinonimo Pantoprazole N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole
IUPAC Name 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxy-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Specifications
Materiale o nome chimico Pantoprazole N-Oxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-21(22)12(14(13)25-2)8-27(23)16-19-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
Peso formulazione 399.07
Percent Purity >95%