Learn More
Pantoprazole Sodium, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pantoprazole sodium |
| CAS | 138786-67-1 |
| Nomi componenti o analita | Pantoprazole sodium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H14 F2 N3 O4 S . Na |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Pantoprazole Sodium, 5-Difluoromethoxy-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Controloc, Pantoloc, Pantoprazole sodium, Pantoprazole sodium salt, Protonix, Zurcal |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | [Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC |
| Vedi altri risultati |