Learn More
Pantoprazole sodium, MedChemExpress
Descrizione
Pantoprazole sodium (BY10232 sodium) is an orally active and potent proton pump inhibitor (PPI). Pantoprazole sodium, a substituted benzimidazole, is a potent H+/K+-ATPase inhibitor with an IC50 of 6.8 μM. Pantoprazole sodium improves pH stability and has anti-secretory, anti-ulcer activities. Pantoprazole sodium significantly increased tumor growth delay combined with Doxorubicin (HY-15142).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pantoprazole sodium |
| CAS | 138786-67-1 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H14F2N3NaO4S |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | BY1023 sodiumSKF96022 sodium |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (246.70 mM) ∣H2O : 3.85 mg/mL (9.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=NC2=CC=C(OC(F)F)C=C2[N-]1)CC3=NC=CC(OC)=C3OC.[Na+] |
| Molecular Weight (g/mol) | 405.35 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only