Learn More
Pantoprazole Sodium, Mikromol™
Codice prodotto. 17911676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17911676 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17911676 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0099.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pantoprazole Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pantoprazole sodium
CAS 138786-67-1
Nomi componenti o analita Pantoprazole sodium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Pantoprazole Sodium, 5-Difluoromethoxy-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Controloc, Pantoloc, Pantoprazole sodium, Pantoprazole sodium salt, Protonix, Zurcal
InChI Formula InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
IUPAC Name sodium;5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
Molecular Weight (g/mol) 405.35
Quantità 100 mg
Peso formulazione 405.0571 g/mol