Learn More
Pantoprazole sodium salt hydrate
Codice prodotto. 15547539 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15547539 1 g 1g
15557539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15547539 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460870010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 718635-09-7 | C16H14F2N3NaO4S | 405.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 718635-09-7
Formula molecolare C16H14F2N3NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 405.35
Numero MDL MFCD08704580
InChI Key YNWDKZIIWCEDEE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo pantoprazole sodium, pantoprazole sodium hydrate, pantozol hydrate, protonix hydrate, c16h14f2n3nao4s.h2o, sodium pantoprazole 1-hydrate, pantoprazole sodium hydrate hplc, 5-difluoromethoxy-2-3,4-dimethoxypyridin-2-yl methanesulfinyl-1-sodio-1,3-benzodiazole hydrate, 5-difluoromethoxy-2-3,4-dimethoxy-2-pyridinyl methyl sulfinyl-1h-benzimidazole sodium salt hydrate
PubChem CID 23684923
IUPAC Name sodium;5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide;hydrate
SMILES [Na+].COC1=C(OC)C(CS(=O)C2=NC3=CC(OC(F)F)=CC=C3[N-]2)=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pantoprazole sodium salt hydrate
Punto di fusione 151.0°C to 155.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità (1% in water) Clear solution
Peso formulazione 405.35
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pantoprazole sodium salt hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.