Learn More
Pantoprazole Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30012155
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012155 500 mg 500mg
30011161 250 mg 250mg
17901305 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012155 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP183000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138786-67-1
Formula molecolare C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Molecular Weight (g/mol) 405.35
Sinonimo Pantoprazole sodium, 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 5-Difluoromethoxy-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Controloc, Nolpaza, Pantecta, Pantoloc, Pantoprazole sodium salt, Protonix, Somac, Zurcal
IUPAC Name sodium;5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
SMILES [Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Pantoprazole sodium
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
Peso formulazione 405.0571