Learn More
Pantoprazole Sulfide N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30424476
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30424476 25 mg 25mg
30416054 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30424476 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP18303025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 953787-51-4
Formula molecolare C16 H15 F2 N3 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 383.37
Sinonimo Pantoprazole Sulphide N-Oxide
IUPAC Name 6-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxy-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole
SMILES COc1cc[n+]([O-])c(CSc2nc3ccc(OC(F)F)cc3[nH]2)c1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Pantoprazole Sulfide N-Oxide
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-21(22)12(14(13)24-2)8-26-16-19-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
Peso formulazione 383.0751