Learn More
Pantoprazole, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Pantoprazole |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21) |
| Peso formulazione | 383.0751 |
| Percent Purity | >95% |