Learn More
(+)-Pantothenic Acid Calcium Salt, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 190°C |
| CAS | 137-08-6 |
| Colore | White |
| pH | 6.8 to 8.0 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | C18H32CaN2O10 |
| Numero MDL | MFCD00002766 |
| Sinonimo | calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r |
| InChI Key | FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L |
| Vedi altri risultati |