Learn More
Papain (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30007416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007416 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30007416 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP190450100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Papain
CAS 9001-73-4
Formula molecolare C9H14N4O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Adolph's Meat Tenderizer, Arbuz, Caroid, Collupulin, Collupulin L, Cristalase;
InChI Formula InChI=1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
SMILES O=C(CCC(NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O)OCC1=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 226.23