Learn More
Papaveraldine, TRC
Codice prodotto. 30011477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011477 10 mg 10mg
30003839 1 g 1g
30008823 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011477 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP19040010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 522-57-6
Formula molecolare C20 H19 N O5
Molecular Weight (g/mol) 353.3
Sinonimo NSC 94266, Papaveraldin, 6,7-Dimethoxy-1-veratroylisoquinoline;
IUPAC Name (6,7-dimethoxyisoquinolin-1-yl)-(3,4-dimethoxyphenyl)methanone
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(=O)c2nccc3cc(OC)c(OC)cc23
Specifica
Materiale o nome chimico Papaveraldine
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H19NO5/c1-23-15-6-5-13(10-16(15)24-2)20(22)19-14-11-18(26-4)17(25-3)9-12(14)7-8-21-19/h5-11H,1-4H3
Peso formulazione 353.3686