Learn More
Papaverine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10107843 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10107843 100 g Bottiglia in vetro 100g
10522421 5 g Bottiglia in vetro 5g
10606914 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10107843 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 207221000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 61-25-6 | C20H21NO4·ClH | 375.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-25-6
Formula molecolare C20H21NO4·ClH
Molecular Weight (g/mol) 375.85
Numero MDL MFCD00012745
InChI Key UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
PubChem CID 6084
IUPAC Name 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinoline;hydrochloride
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Papaverine hydrochloride
Punto di fusione 226.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 21, 222
Indice di Merck 15, 7122
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Peso formulazione 375.85
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder