Learn More
Papaverine, TRC
Codice prodotto. 30135424
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135424 500 mg 500mg
17921945 100 mg 100mg
17900595 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135424 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP190503500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-74-2
Formula molecolare C20 H21 N O4
Molecular Weight (g/mol) 339.38
Sinonimo Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-, Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-veratryl- (8CI), 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinoline, 6,7-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)isoquinoline, 6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline, NSC 136630, Papaverin, Papaverine
IUPAC Name 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinoline
SMILES COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Papaverine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3
Peso formulazione 339.1471
Percent Purity >95%