Learn More
Benchmark Scientific™ Paper for BioClave Autoclave Printer
Codice prodotto. 17944422
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BioClave Autoclave Printer
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17944422 BioClave Autoclave Printer pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17944422 Fornitore Benchmark Scientific™ N. del fornitore B4000PA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.30€
    46.10€ / pezzi 3
    Risparmia 7.20€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Replacement paper for the BioClave Autoclave printer. Three 50 foot rolls.
  • Replacement paper for BioClave Printer
  • 3 rolls, 50 ft. each
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Replacement Printer Paper
Da utilizzare con (apparecchiatura) BioClave Autoclave Printer
Modello BioClave
Product Type Printer Paper
Peso (sistema imperiale) 0.5 lb.
Peso (sistema metrico) 0.23 kg