Learn More
HALYARD™ Paper-Film Sterilization Reels
Codice prodotto. 30274666 Sfoglia Tutto Halyard Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
30274666 100 mm Pezzo
30274771 150 mm Pezzo
30274710 200 mm Pezzo
18898450 250 mm Pezzo
30274769 75 mm pezzi 2
18808460 300 mm Pezzo
30274701 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 30274666 Fornitore HALYARD™ N. del fornitore 48521
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Sterilization reels enable the creation of high-performance and durable sterile barrier systems of just the length you need.
  • Flat reels (gusseted versions available on demand)
  • Cut to desired length and heatseal the bottom end to create pouches of just the right dimensions
  • Made of premium virgin-fiber 68g/m2 paper and multilayer green-tinted transparent film
  • Triple heat-sealed rail seals on the two sides
  • Exceptional clean peeling performance and high seal strength
  • CE marked per the Medical Device Regulation (EU) 2017/745, class I
  • Compliant with EN ISO 11607-1 and EN 868-5
  • sterilization indicators for Steam (green to purple) and Ethylene Oxide (yellow to brown), compliant with EN ISO 11140-1
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Medical Device Regulation (EU) 2017/745, class I; EN ISO 11607; EN 868-5; EN ISO 11140-1
Tipo di chiusura Heat Seal
Colore Green Tint
Monouso Single-use
Materiale Medical Grade Paper, Polyester/Polypropylene Film
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 1
N. per confezione 1
Intervallo temperatura sigillatura 160°C to 190°C
Metodo di sterilizzazione Steam, ETO
Lunghezza (sistema imperiale) 7.8 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Product Type Sterilization Reel
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm