Learn More
Brady™ Paper Thermal Transfer Printable Labels
Codice prodotto. 12683785 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12683785 White pezzi 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12683785 Fornitore Brady™ N. del fornitore 035655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    126.03€ / pezzi 3000
    Risparmia 11.97€
    8% Sconto
In stock
B-408 Labels are thermal transfer printable and is designed to be removable after 30 days from cardboard, stainless steel, glass and polypropylene.
  • Ideal for use in general labeling and barcoding applications where the label needs to be removed or repositionable.
  • Designed to be removable after 30 days from cardboard, stainless steel, glass and polypropylene when used at ambient conditions.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC.
  • A ribbon is required to print this material.
  • Use Part Number IP-R6100 for the BradyPrinter i5100 or BRADY IP™ Series Label Printer; use R6100 for a different printer.
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Tipo di adesivo Acrylic, Removable
Rivestimento None
Colore White
Display Blank
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Paper
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Etichette per riga 1
N. per confezione 3000 Label(s) / Roll
Quantità 1 Roll
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 1 in H x 2 in W
Dimensioni (sistema metrico) 25.40 mm H x 50.80 mm W
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.086 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.58 mm
Dimensioni (L x P) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 10.94 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 50.80 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number THT-17-408-3