Descrizione
- Rotolo di grande capacità, realizzato per durare più a lungo e ridurre il tempo dedicato alle ricariche
Specifica
Specifica
| Product Type | Wiping Paper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1093.61 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.65 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 24.5 cm |
| Materiale | Paper |
| Certificazione/Conformità | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
| Colore | White |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Strato | 1-ply |
| Vedi altri risultati |