Learn More
Paquinimod, MedChemExpress
Descrizione
Paquinimod (ABR 25757) is a specific inhibitor of S100A8/S100A9. Paquinimod rescues the pneumonia with substantial reduction of viral loads in SARS-CoV-2-infected mice.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Paquinimod |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 248282-01-1 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H22N2O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | ABR 25757 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 125 mg/mL (356.72 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only