missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress para-iodoHoechst 33258

Codice prodotto. 16462787
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16462787 50 mg -
16456856 100 mg 100mg
16446708 10 mg 10mg
16419267 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16462787 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15632

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress para-iodoHoechst 33258 is part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.

Specifica

Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Quantità 50 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 20.5 mg/mL (38.36 mM; Need ultrasonic and warming)
Peso molecolare 534.39 g/mol
CAS 158013-43-5
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.