Learn More
Paracetamol EP Impurity E, Mikromol™
Codice prodotto. 17990626
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17990626 100 mg 100mg
17984376 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17990626 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0042.11
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Paracetamol EP Impurity E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxyacetophenone
CAS 99-93-4
Nomi componenti o analita 4-Hydroxyacetophenone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H8 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone (4-Hydroxyacetophenone), 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. E (EP), 4-Hydroxyacetophenone, Paracetamol Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC Name 1-(4-hydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Quantità 100 mg
Peso formulazione 136.0524 g/mol