Learn More
Paraffin, liquid, pure
Codice prodotto. 10689014 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10689014 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10361124 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10689014 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171402500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 8012-95-1 | MFCD00131611
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8012-95-1
Formula molecolare MFCD00131611
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00131611
InChI Key FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC Name 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chloride
SMILES *
Specifica
Materiale o nome chimico Paraffin, liquid
Nota nome Pure
Punto di fusione -24.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 300.0°C
Punto d'infiammabilità 218°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mL
Indice di Merck 14, 7186
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Viscosità 65-75 mm2/s (40°C)
Grado Pure
Forma fisica Oily Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paraffin, liquid