Learn More
Paraffin Liquid, Pure, Water White, d=0.83-0.86, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10407460 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10407460 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
11438702 500 mL Amber glass bottle 500mL
10161480 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10407460 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/0360/17
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Paraffin Liquid, Pure, Water White, d=0.83-0.86
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8042-47-5
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.363
Numero MDL 131611
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinonimo acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Punto di fusione -6°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 310°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 2.5 L
Densità vapore >2
Viscosità 7.4 to 14.5 at 40°C
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paraffin, liquid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.