Learn More
Paraffin Liquid, Pure, Water White, d=0.83-0.86, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10589190 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 L
Imballaggio:
Plastic container
Dimensione della confezione:
25L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10589190 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10589190 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/0400/25
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Paraffin Liquid, Pure, Water White, d=0.83-0.86
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8042-47-5
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.363
Numero MDL 131611
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinonimo acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Punto di fusione -9°C
Punti di ebollizione 310°C
Imballaggio Plastic container
Quantità 25 L
Densità vapore >2 at 101kPa
Viscosità >19 St (40°C)
Forma fisica Viscous Liquid