Learn More
Paraffin, liquid, technical
Codice prodotto. 13476369 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 L
Imballaggio:
Plastic Can
Dimensione della confezione:
25L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13476369 25 L Plastic Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13476369 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444180250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 8012-95-1 | MFCD00131611
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Paraffin, liquid
CAS 8012-95-1
Punto di fusione -24.0°C
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 300.0°C
Punto d'infiammabilità 218°C
Imballaggio Plastic Can
Formula molecolare MFCD00131611
Numero MDL MFCD00131611
Quantità 25 L
Gravità specifica 0.88
Sinonimo delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES *
IUPAC Name 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chloride
Molecular Weight (g/mol) 0.00
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
Viscosità 65-75 mm2/s (40°C)
Grado Caratteristiche
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paraffin, liquid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils