Learn More
Memmert™ Paraffin Oven with TwinDISPLAY
Codice prodotto. 12855843 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
108 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12855843 108 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 12855843 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UN110pa
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-02-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Use this universally applicable classic lab oven for science and research in sample preparation. Memmert™ Paraffin Oven with TwinDISPLAY is made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel and ideal for temperature control in science, research and material tests in industry.
  • Over 65 years of permanent development work and copious user feedback from practical experience are invested in each heating oven design
  • Precise and homogenous temperature control independent of chamber volume and load
  • Temperature range up to +300°C
  • Augmented functionality with convenient, approved and tested accessories
  • Working chamber and housing constructed almost exclusively from high-quality, corrosion-resistant and easily cleanable stainless steel
  • A wide range of options for programming and documentation using interfaces, integrated data logger and Software AtmoCONTROL
  • Three-year guarantee for appliances except wear and tear parts
  • The temperature values of all universal ovens are measured according to DIN 12880: 2007-05
  • Each universal oven is safety-tested and carries 'CE' symbol
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Capacità (sistema metrico) 108 L
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 80°C
Materiale Acciaio inox
Modello UN110PA
Larghezza (sistema metrico) 745 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 560 mm
Altezza (sistema metrico) 864 mm
Altezza (sistema metrico) interno 480 mm
Profondità (sistema metrico) 584 mm
Depth (Metric) Interior 400 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 74 kg
Tensione 115/230 V
Wattage 2.8/2.2 kW
Frequenza 50/60 Hz