Learn More
Paraffin Wax, Pure, Clearing Point about 65-71°C, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10254250 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
450 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
450g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10254250 450 g Plastic powder jar 450g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10254250 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/0720/90
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 8002-74-2
Punto di fusione 58°C
Colore White
Punti di ebollizione 322°C
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C21H27NO3
Numero MDL 132833
Quantità 450 g
Sinonimo propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn
InChI Key JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
IUPAC Name 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 341.451
PubChem CID 4932
ChEBI CHEBI:63619
Viscosità 3 to 4.5 mPaS at 98.9°C
Forma fisica Solid