Learn More
Paraffin, pure, wax, granular
Codice prodotto. 10711452 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10711452 2 kg 2kg
15254734 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10711452 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 416770020
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Paraffin wax, CnH2n+2, CAS Number-8002-74-2, propafenona inn-spanish, propafenona, propafenone-hcl, propafenonum inn-latin, propafenonum, propafenone inn:ban, propafenone inn, rythmol, propafenone, gnf-pf-4594, 2kg, 322.0 deg.C, CHEBI:63619, White, 232-315-6, 198 deg.C, Pure | CAS: 8002-74-2 | CnH2n+2 | 341.451 g/mol
Paraffin wax, CnH2n+2, CAS Number-8002-74-2, propafenona inn-spanish, propafenona, propafenone-hcl, propafenonum inn-latin, propafenonum, propafenone inn:ban, propafenone inn, rythmol, propafenone, gnf-pf-4594, 2kg, 322.0 deg.C, CHEBI:63619, White, 232-315-6, 198 deg.C, Pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8002-74-2
Formula molecolare CnH2n+2
Molecular Weight (g/mol) 341.451
Numero MDL MFCD00132833
InChI Key JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn
PubChem CID 4932
ChEBI CHEBI:63619
IUPAC Name 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
SMILES CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico Paraffin wax
Punto di fusione 58.0°C to 62.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 322.0°C
Punto d'infiammabilità 198°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 2 kg
Indice di Merck 14,7023
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alcohol (soluble in warm alcohol),insoluble in acids,soluble in benzene,chloroform,ether,carbon,disulfide,ligroin,turpentine,miscible when melted with wax,fats
Viscosità 3-4.5 mPa.s (98.9°C)
Grado Pure
Forma fisica Pellets