Learn More
Paraformaldehyde, 90%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510509
33.00 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bucket
Plastic bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
30525-89-4
CH2O
30.026
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
712
CHEBI:16842
formaldehyde
C=O
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
30525-89-4
CH2O
30.026
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
712
CHEBI:16842
formaldehyde
C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Paraformaldehyde
Punto di fusione 120.0°C to 170.0°C
Colore White to off-white
pH 3.5 to 5 (10% suspension)
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 89.5 to 93%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH2O)n
Quantità 1 kg
Beilstein 01,566
Indice di Merck 15,7129
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Percent Purity 90%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paraformaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.