Learn More
Paraformaldehyde, 90%, pure
Codice prodotto. 11914801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bucket
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11914801 10 kg Plastic Bucket 10kg
10553151 1 kg Plastic bottle 1kg
10563151 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11914801 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169650100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30.026 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30525-89-4
Formula molecolare CH2O
Molecular Weight (g/mol) 30.026
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC Name formaldeide
SMILES C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Paraformaldehyde
Punto di fusione 120.0°C to 170.0°C
Colore White to off-white
pH 3.5 to 5 (10% suspension)
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 89.5 to 93%
Imballaggio Plastic Bucket
Formula lineare (CH2O)n
Quantità 10 kg
Beilstein 01,566
Indice di Merck 15,7129
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Percent Purity 90%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals