Learn More
Paraformaldehyde, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229320
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bucket
Plastic bottle
30525-89-4
CH2O
30.026
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
712
CHEBI:16842
formaldehyde
C=O
30525-89-4
CH2O
30.026
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
712
CHEBI:16842
formaldehyde
C=O
Paraformaldehyde, 96%, CH2O, CAS Number-30525-89-4, paraformaldehyde, paraform, oxymethylene, methylene oxide, methyl aldehyde, methanal, formol, formalin, formic aldehyde, oxomethane, 500g, CHEBI:16842, White, 260 deg.C, 1.03 (Air - 1.0), 71 deg.C, Extra Pure, Warning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Paraformaldehyde
Nota nome Extra Pure
Informazioni di decomposizione 260°C
Punto di fusione 120.0°C to 170.0°C
Colore White
Densità 1.03 (Air = 1.0)
pH 4.0 to 5.5 (10% suspension)
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH2O)n
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Pressione del vapore 1.2mmHg at 25°C
Percent Purity 96%
Grado Extra Pure
Forma fisica Beads or Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paraformaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.