Learn More
Paraformaldehyde, 96%, extra pure
Codice prodotto. 10351641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bucket
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
25g
3kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10351641 25 g Plastic bottle 25g
10424131 500 g Plastic bottle 500g
10342243 1 kg Plastic bottle 1kg
10443361 3 kg Plastic bottle 3kg
11924801 10 kg Plastic Bucket 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10351641 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 416780250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Paraformaldehyde, 96%, CH2O, CAS Number-30525-89-4, paraformaldehyde, paraform, oxymethylene, methylene oxide, methyl aldehyde, methanal, formol, formalin, formic aldehyde, oxomethane, 500g, CHEBI:16842, White, 260 deg.C, 1.03 (Air - 1.0), 71 deg.C, Extra Pure, Warning | CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30.026 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30525-89-4
Formula molecolare CH2O
Molecular Weight (g/mol) 30.026
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC Name formaldeide
SMILES C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Paraformaldehyde
Nota nome Extra Pure
Informazioni di decomposizione 260°C
Punto di fusione 120.0°C to 170.0°C
Colore White
Densità 1.03 (Air = 1.0)
pH 4.0 to 5.5 (10% suspension)
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH2O)n
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Pressione del vapore 1.2mmHg at 25°C
Percent Purity 96%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Beads or Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paraformaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.