Learn More
Paraformaldehyde-d2, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Paraformaldehyde-d2 |
| CAS | 32008-59-6 |
| Formula molecolare | (C 2H2 O)n |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Poly(oxymethylene-d2) (8 CI, 9 CI), Paraformaldehyde-d2 |
| SMILES | [X]OC([2 H])([2 H])OC([2 H])([2 H])OC([X])([2 H])[2 H] |
| Molecular Weight (g/mol) | 64.077 |
| Peso formulazione | 64.046 g/mol |
| Percent Purity | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |