Learn More
Paraformaldehyde-D2, TRC
Codice prodotto. 30422702
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30422702 500 mg 500mg
30426666 10 g -
30415832 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30422702 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP191402500MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32008-59-6
Formula molecolare (C 2H2 O)n
Molecular Weight (g/mol) 64.077
Sinonimo Poly(oxymethylene-d2) (8CI, 9CI), Paraformaldehyde-d2
SMILES [X]OC([2H])([2H])OC([2H])([2H])OC([X])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Paraformaldehyde-d2
Quantità 500 mg
Peso formulazione 64.046