Learn More
Paraformaldehyde-D2, TRC
Codice prodotto. 30426666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30426666 10 g -
30422702 500 mg 500mg
30415832 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30426666 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP19140210G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32008-59-6
Formula molecolare (C 2H2 O)n
Molecular Weight (g/mol) 64.077
Sinonimo Poly(oxymethylene-d2) (8CI, 9CI), Paraformaldehyde-d2
SMILES [X]OC([2H])([2H])OC([2H])([2H])OC([X])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Paraformaldehyde-d2
Quantità 10 g
Peso formulazione 64.046