Learn More
Paraformaldehyde, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10131580 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio unitSize
10131580 Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10131580 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/0840/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
500g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 30525-89-4
Punto di fusione 120°C/248°F
Colore White
pH 3.5 to 5.0
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare CH2O
Numero MDL 133991
Quantità 500 g
Sinonimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
IUPAC Name formaldeide
Molecular Weight (g/mol) 30.026
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Pressione del vapore 1.2mmHg 25
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paraformaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.