Learn More
Paraformaldehyde Solution, 16%, Methanol Free, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 15799150 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 10 mL
10 x 10 mL
Dimensione della confezione:
100mL
20mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15799150 2 x 10 mL 20mL
11481745 10 x 10 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15799150 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219998320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.59€
    78.75€ / 20mL
    Risparmia 9.84€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
MP Biomedicals™ Paraformaldehyde Solution, 16%, Methanol Free is a clear, aqueous solution that is ready to use as a fixative for electron microscopy.
Recommended for use in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells when the samples are to be used in florescence studies.
Identificatori chimici
CAS 30525-89-4 , 7732-18-5
Molecular Weight (g/mol) 30.03
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name formaldeide
SMILES C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Paraformaldehyde Solution
CAS max % 0.16, 0.84
Formula molecolare CH2O
Quantità 2 x 10 mL
Sinonimo Polyoxmethylene
Percent Purity 0.16
Grado Methanol free
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 16% aqueous solution
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paraformaldehyde, 16% aq soln, methanol free
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302+H312+H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: paraformaldehyd