Learn More
Paraformaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30012467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
150 g
Dimensione della confezione:
100g
150g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012467 150 g 150g
30006728 50 g 50g
30005087 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012467 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP193265150G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30525-89-4
Formula molecolare (C H2 O)n
Molecular Weight (g/mol) 30.03
Sinonimo Paraformaldehyde (9CI, ACI), Aldacide, Flo-Mor, Granuform, Granuform 91, Granuform 96, Granuform M, Paraform, PFA, Polyformaldehyde, TransFix, WANPFA 92
IUPAC Name Paraformaldehyde
SMILES [*]CO[*]
Specifica
Materiale o nome chimico Paraformaldehyde
Quantità 150 g
InChI Formula InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
Peso formulazione 30.0106