- Paraldehyde, 99.5% 2.5L Plastic Bottle Cas No. 123-63-7
Specifica
Specifica
| CAS | 123-63-7 |
| Punto di fusione | 12°C |
| Punti di ebollizione | 65°C to 82°C |
| Imballaggio | PLASTIC |
| Formula molecolare | C6H12O3 |
| Quantità | 2.5 L |
| InChI Key | SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1OC(C)OC(C)O1 |
| IUPAC Name | 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxane |
| Molecular Weight (g/mol) | 132.16 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Paraldehyde
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.