Learn More
Paraldehyde, 99.5%
Codice prodotto. 15254694 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15254694 10 L 10L
10164730 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15254694 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 275080100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 123-63-7 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-63-7
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
InChI Key SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxane
SMILES CC1OC(C)OC(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Paraldehyde
Punto di fusione 12.0°C
Densità 0.9900 g/mL
Punti di ebollizione 124.0°C
Punto d'infiammabilità 24°C
Intervallo percentuale saggio 99.4 % min. (GC)
Indice di rifrazione 1.4035 to 1.4055
Quantità 10 L
Beilstein 19, 385
Indice di Merck 15, 7131
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 125 g/L (25°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosità 1.31 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 132.16
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paraldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.