Learn More
Paraldehyde, TRC
Codice prodotto. 30133021
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133021 25 mL 25mL
30135883 100 mL 100mL
30004525 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133021 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP19182025ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-63-7
Formula molecolare C6 H12 O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Sinonimo Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane, cyclic trimer of acetaldehyde
IUPAC Name 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxane
SMILES CC1OC(C)OC(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Paraldehyde
Quantità 25 mL
InChI Formula InChI=1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
Peso formulazione 132.0786