Learn More
Paraldehyde, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Paraldehyde |
| Quantità | 100 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3 |
| Peso formulazione | 132.0786 |