Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 1165 for cAMP
Codice prodotto. 18422580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18422580 1 Each 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18422580 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore QC52
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.72€
    238.35€ / 1 sets
    Risparmia 28.37€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
For use with catalog numbers KGE002B, SKGE002B, PKGE002B
Application: For Research Use Only
  • Contains ProClin 300 (<0.01%)
  • Suitable for research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analiti rilevabili cAMP
Tipo Immunoassay Control
Intended Use Control
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 1 Each
Sorgente Multi-species