Learn More
Labconco™ Paramount™ Ductless Enclosure Accessory, Solid Epoxy Work Surface
Codice prodotto. 10145462 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema imperiale):
1 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema imperiale) Dimensione della confezione
10145462 1 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10145462 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 3909902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.84€
    898.16€ / pezzi 1
    Risparmia 1132.68€
    55% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-02-2027
Labconco™ Paramount™ Ductless Enclosure Accessory, chemical resistant solid epoxy work surface used to support variety of Labconco™ enclosures.
  • Solid epoxy work surface
  • Chemical-resistant
  • Color: Black
  • Dished to contain spills
  • No cupsink cutout
  • Contoured to fit the dimensions of Paramount Ductless Enclosures
  • Offered in 2 ft., 3 ft., 4 ft., 5 ft. and 6 ft. widths
Specifica
Product Type Work Surface
Colore Black
Profondità (sistema imperiale) 29 in.
Profondità (sistema metrico) 73.7 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Paramount Ductless Enclosure
Spessore (sistema imperiale) 1 in.
Spessore (sistema metrico) 25.4 mm
Warranty One year
Peso (sistema imperiale) 100 lb.
Peso (sistema metrico) 45 kg
Larghezza (sistema imperiale) 48 in.
Larghezza (sistema metrico) 121.9 cm
Materiale Epoxy