Learn More
Pararosaniline base
Codice prodotto. 10793391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10793391 10 g Bottiglia in vetro 10g
10703085 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10793391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 201550100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 467-62-9 | C19H19N3O | 305.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 467-62-9
Formula molecolare C19H19N3O
Molecular Weight (g/mol) 305.38
Numero MDL MFCD00036222
InChI Key KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pararosaniline base, tris 4-aminophenyl methanol, tris p-aminophenyl methanol, benzenemethanol, 4-amino-.alpha.,.alpha.-bis 4-aminophenyl, tris 4-aminophenyl methan-1-ol, fuchsin dye base, parafuchsin carbinol, tris 4-aminophenyl carbinol, methanol, tris 4-aminophenyl, 4,4',4-triaminotrityl alcohol
PubChem CID 10084
IUPAC Name tris(4-aminophenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)N)(C3=CC=C(C=C3)N)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Pararosaniline base
Punto di fusione 205.0°C
Colore Purple
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 13, 733
Informazioni di solubilità Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Peso formulazione 305.38
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pararosaniline base
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.