Learn More
Pararosaniline Base, TRC
Codice prodotto. 30136708
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136708 10 g 10g
17982165 5 g 5g
17914755 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136708 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP19328810G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 467-62-9
Formula molecolare C19 H19 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 305.37
Sinonimo Parafuchsin Carbinol, 4-Amino-α,α-bis(4-aminophenyl)benzenemethanol, Tris(4-aminophenyl)methanol, Tris(p-aminophenyl)methanol
IUPAC Name tris(4-aminophenyl)methanol
SMILES Nc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico Pararosaniline Base
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C19H19N3O/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(23,14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,23H,20-22H2
Peso formulazione 305.1528