Learn More
CELLPATH PARASHIELD
Codice prodotto. 30226328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30226328 5 x 250 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30226328 Fornitore CELLPATH N. del fornitore XWA020000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.38€
    168.98€ / pezzi 5
    Risparmia 260.40€
    60% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
ParaShield is a precisely formulated wax repellent manufactured by CellPath. It can not only be used to stop paraffin from adhering to laboratory counter tops, but also to clean or act as a barrier on metal, wood and plastic surfaces in areas where paraffin is likely to be used.
  • To apply ParaShield, simply spray onto a cloth and then apply a thin layer to the relevant surface.
  • This will not only dissolve any paraffin already present but also provide an immediate protective barrier to potential sticking.
  • It is not recommended for use on items that come in direct contact with ribbons, such as microtome blades, blade holders or base moulds, due to ParaShield's paraffin dissolving nature.
  • Key Benefits
  • Stops paraffin adhering to laboratory surfaces and equipment
  • Xylene free and non toxic repellent with a pleasant smell
  • Suitable for use on multiple surfaces, including metal, wood and plastic
Specifica
Forma fisica Liquid
Colore Clear Colorless
Quantità 5 x 250 mL
Grado Laboratory
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Parashield
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lytol