missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Parathion-methyl-d6, TRC

Codice prodotto. 30409221
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30409221 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30409221 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP19222725MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Parathion-methylD6(dimethylD6)
CAS 96740-32-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C8 2H6 H4 N O5 P S
Quantità 25 mg
Sinonimo Parathion-methyl D6 (dimethyl D6), Phosphorothioic acid','O,O-di(methyl-d3) O-(4-nitrophenyl) ester (9CI)
InChI Formula InChI=1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])OC([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name (4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-bis(trideuteriomethoxy)-λ^{5}-phosphane
Molecular Weight (g/mol) 269.24
Peso formulazione 269.0394
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.