Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Parathion | 56-38-2 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Parathion |
| Imballaggio | 2mL Amber Prescored Glass Ampule |
| CAS | 56-38-2, 67-56-1 |
| CAS min. % | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS max % | 0.1, 99.9 |
| Formula molecolare | C10H14NO5PS |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI Key | LCCNCVORNKJIRZ-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Parathion
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: parathion, methanol
Product intended for laboratory use only